missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes

Product Code. 15142818 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15142818

Brand: Sampling Systems™ 8020N1100

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.

  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Narrow brush shape

Specifications

Product Type Cleaning Brush
Handle Material Aluminum
Tip Type Narrow
Diameter (Metric) Bristle 14 mm
For Use With (Equipment) Tubes with 7 to 14mm Diameter
Length (Metric) 1100 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis