missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- HDPE, transparent
- PP tamper-evident screw cap, blue
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 2.5 L |
| Color | Translucent White |
| Material | HDPE, Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Narrow |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacity (English) | 84.54 fl oz. |
| Product Type | Reagent Bottle |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?