missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Naproxen, Mikromol™
Description
Naproxen
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Naproxen |
| CAS | 22204-53-1 |
| Analyte or Component Names | Naproxen |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H14 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?