missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naproxen, LoGiCal

Código de producto. 30458166
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30458166 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30458166 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0152.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Naproxen
CAS 22204-53-1
Analyte or Component Names Naproxen
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C14 H14 O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (alphaS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-alpha-methyl-, (S)-, (+)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Quantity 10 mg
Formula Weight 230.0943 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.