missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAPA Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18394876 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18394876 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18394876 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP300366H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NAPA
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation PBS
Gene Alias alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAPA (NP_003818.2; Met1-Arg295).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8775
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.