missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NALP8 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18405637 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18405637 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18405637 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281969AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NALP8 Polyclonal antibody specifically detects NALP8 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NALP8
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 647
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CLR19.2, NACHT, Leucine Rich Repeat And PYD Containing 8, NACHT, LRR And PYD Containing Protein 8, NACHT, LRR And PYD Domains-Containing Protein 8, NALP-8, NLR Family, Pyrin Domain Containing 8, NLRP8, NOD16, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain Protein 16, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 8, PAN4, PYRIN And NACHT-Containing Protein 4
Host Species Rabbit
Immunogen NALP8 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human NALP8. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of NALP8. Amino Acid Squence: LEEGESGKIRRYKNSV
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 126205
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.