missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N4-Hydroxycytosine (>90%), TRC

Artikelnummer. 30404920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30404920 50 mg 50mg
30403721 250 mg -
30406308 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH80507850MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20555-88-8
Molecular Formula C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.1
Synonym 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
IUPAC Name 6-(hydroxyamino)-1H-pyrimidin-2-one
SMILES ONC1=CC=NC(=O)N1

Tekniske data

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight 127.0382
Chemical Name or Material N4-Hydroxycytosine
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.