missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phenyl-p-phenylenediamine(p-Anilinoaniline), TRC

Product Code. 30342177
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30342177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30342177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA66339025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Molecular Formula C12 H12 N2
Quantity 25 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
SMILES Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 4-N-phenylbenzene-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Formula Weight 184.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.