missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosodicyclohexylamine, TRC

Product Code. 17915095
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17915095 50 mg 50mg
17913605 100 mg 100mg
17933295 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17915095 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN52555050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 947-92-2
Molecular Formula C12 H22 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 210.32
Synonym N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
IUPAC Name N,N-dicyclohexylnitrous amide
SMILES O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formula Weight 210.1732
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Nitrosodicyclohexylamine
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.