missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethyltryptamine Oxide, TRC

Artikelnummer. 30005651
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30005651 500 mg 500mg
17949454 50 mg 50mg
17969754 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD471625500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 948-19-6
Molecular Formula C12 H16 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 204.27
Synonym N,N-Dimethyltryptamine N-oxide, N,N-dimethyl N-oxide-1H-indole-3-ethanamine
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanamine oxide
SMILES CN(=O)(C)CCc1c[nH]c2ccccc12

Spezifikation

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16N2O/c1-14(2,15)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight 204.1263
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N,N-DMT N-oxide
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.