missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-(2-bromo-3-furyl)methylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 926921-76-8 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C6H9BrClNO |
| MDL Number | MFCD09879945 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-bromo-3-methylamino methyl furan hydrochloride, 2-bromofuran-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 2-bromo 3-furyl methyl methylamine, chloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1 |
| InChI Key | GYLBKUAMHLATCB-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?