missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(Ketocaproyl)-L-homoserine Lactone, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-(Ketocaproyl)-L-homoserine Lactone |
| CAS | 143537-62-6 |
| Molecular Formula | C10 H15 N O4 |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
| IUPAC Name | 3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]hexanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight | 213.1001 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?