missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Isopropylbenzylamine, TRC

Artikelnummer. 30399916
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30399916 100 g -
30401916 25 g 25g
30401221 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30399916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI824355100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102-97-6
Molecular Formula C10 H15 N
Molecular Weight (g/mol) 149.23
Synonym N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
IUPAC Name N-benzylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NCc1ccccc1

Spezifikation

Quantity 100 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Formula Weight 149.1204
Chemical Name or Material N-Isopropylbenzylamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.