missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(Hydroxymethyl)acetamide, TRC

Código de producto. 30010816
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.5g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30010816 500 mg 500mg
30003507 2.5 g 2.5g
30007912 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30010816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH973010500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 625-51-4
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Synonym Acetamidomethanol, Formicin, Monomethylolacetamide, N-Methylolacetamide, N-Monomethylolacetamide
SMILES CC(NCO)=O

Especificaciones

Molecular Formula C3H7NO2
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(6)4-2-5/h5H,2H2,1H3,(H,4,6)
Formula Weight 89.0477
Chemical Name or Material N-(Hydroxymethyl)acetamide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.