missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Heptyl 4-Hydroxybenzoate, TRC

Product Code. 30389922
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30389922 25 g -
30406320 100 g -
30393082 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30389922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH28318025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1085-12-7
Molecular Formula C14 H20 O3
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, heptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Heptyl alcohol, p-hydroxybenzoate (6CI), Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl p-hydroxybenzoate, Heptyl paraben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, n-Heptyl p-hydroxybenzoate, Nipaheptyl, NSC 309818, Staypro WS 7, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
IUPAC Name heptyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1

Spécification

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3
Formula Weight 236.1412
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.