missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Desethyl-N-propyl Oxybutynin, TRC

Product Code. 17985095
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Unit Size:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17985095 50 mg 50mg
17922295 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17985095 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD28950050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1215677-72-7
Molecular Formula C23 H33 N O3
Molecular Weight (g/mol) 371.51
Synonym 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Oxybutynin Hydrochloride Imp. E (EP), Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylpropylamino)-2-butyn-1-yl ester (ACI), 4-(Ethylpropylamino)-2-butyn-1-yl α-cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetate (ACI)
IUPAC Name 4-[ethyl(propyl)amino]but-2-ynyl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
SMILES CCCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2

Specifications

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H33NO3/c1-3-17-24(4-2)18-11-12-19-27-22(25)23(26,20-13-7-5-8-14-20)21-15-9-6-10-16-21/h5,7-8,13-14,21,26H,3-4,6,9-10,15-19H2,1-2H3
Formula Weight 371.246
Chemical Name or Material 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.