missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[[4-[[[4-[[tert-Butyloxycarbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3, TRC

Product Code. 30348663
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30348663 100 mg 100mg
30335015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30348663 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB693442100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material N-((4-(((4-((tert-Butyloxycarbonyl)amino)(1,1'-biphenyl)-3-yl)amino)carbonyl)phenyl)methyl)carbamic Acid Methyl Ester-d3
Molecular Formula C27H26D3N3O5
Quantity 100 mg
Synonym N-[[4-[[[4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino][1,1'-biphenyl]-3-yl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]carbamic Acid Methyl Ester-d3
InChI Formula InChI=1S/C27H29N3O5/c1-27(2,3)35-26(33)30-22-15-14-21(19-8-6-5-7-9-19)16-23(22)29-24(31)20-12-10-18(11-13-20)17-28-25(32)34-4/h5-16H,17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,31)(H,30,33)/i4D3
SMILES O=C(NC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(OC(C)(C)C)=O)C3=CC=C(CNC(OC([2H])([2H])[2H])=O)C=C3
IUPAC Name methyl-d3 (4-((4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbamoyl)benzyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 478.55
Formula Weight 478.23
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.