missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7226622 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
1000 μL
5000 μL
10 mL
Model:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17773148

Brand: Gilson™ FP10001S

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

The MyPIPETMANTM Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.

MyPIPETMANTM Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.

  • Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented TrilockTM volume-locking system
  • Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
  • Volume-locked position to secure pipetting
  • Ergonomic, textured design for better grip
  • Lightweight and well-balanced
  • Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Compatible Tips Diamond Tips, Amplipur Tips
Adjustable Tip Spacing No
Autoclavable Autoclavable
Color Assorted
Disposable Reusable
For Use With Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Grip Type Ergonomic, Textured
Material Polypropylene, PVDF, PBT
Model P2
Number of Channels 1
Product Line MyPipetman
Programmability No
Sterility Non-sterile
Type Mechanical Pipette
Volume (Metric) 2 μL
Quantity 1
Width (English) 4.25 in
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt