missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Myosin heavy chain 11 Monoclonal specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Myosin heavy chain 11 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 160 |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Myosin heavy chain 11. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?