missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myogenin Antibody (MYOG/6298R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18368651 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18368651 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18368651 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314013JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myogenin
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MYOG/6298R
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Myogenin protein (Uniprot: P15173)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4656
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.