missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- Excellent for all FFPE tissue types, especially hard tissue and frozen sections.
- Unique manufacturing process creates a strong edge for consistent section quality
- 59% longer than Epredia Ultra blades*
- 34° Edge angle
- Two-layer coating for longevity: Extra-hard PTFE and Hard PTFE Proprietary steel hardening treatment
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Microtome Blades |
| Profile | Low |
| For Use With (Equipment) | Low Profile Microtome |
| Disposable | Reusable |
| Quantity | 50 Pk. |
| Coating | PTFE, Steel Hardening Treatment |
| Cutting Angle | 34° |
| Color | Blue |
* Based on internal data
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?