missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MVD Rabbit anti-Human, Rat, Clone: 7G4B9, Novus Biologicals™

Product Code. 18348044 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18348044 100 μg 100µL
18354674 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18348044 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP315308100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

MVD Monoclonal antibody specifically detects MVD in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MVD
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 7G4B9
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias EC 4.1.1.33, FP17780, MDDase, mevalonate (diphospho) decarboxylase, Mevalonate (diphospho)decarboxylase, Mevalonate pyrophosphate decarboxylase, MPDdiphosphomevalonate decarboxylase
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human MVD (P53602).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4597
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.