missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MuRF1/TRIM63 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Product Code. 30736800 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30736800 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30736800 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF5366Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

MuRF1/TRIM63 Polyclonal antibody specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MuRF1/TRIM63
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Host Species Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human MuRF1/TRIM63, Met1-Gly325, Accession # Q969Q1
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Zinc Finger
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84676
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.