missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Multitop 40 Immersion Gloves

Product Code. p-7139085 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15617473

Brand: Ansell Edmont™ A192100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen

Colored over-dip acts as a wear indicator. Ansell Edmont™ Multitop 40 Immersion Gloves have been coated by a multilayer process to provide exceptional mechanical and chemical protection in industrial and chemical applications.

  • Coated by multilayer process:
    • Grey colored PVC integral base coating for mechanical protection
    • Superior orange colored over-dip coating covering palm and fingers for chemical protection
  • Mechanical finish by microgranulation
  • Excellent resistance to abrasion
  • Excellent chemical resistance to acids, alkalis, cutting oils, petrol and gasoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Back Material PVC
Certifications/Compliance European Directive 89/686/EEC, EN 420:2003, EN388:2003, EN374:2003
Classification Category III
Coating Material PVC
Color Gray
Exterior Finish Microgranulated
Size 10
Sterility Non-sterile
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Interlock cotton
Packaging Type Bagged
Puncture Rating AQL 0.65
Quantity 12 Pair
Resistant To Acids, alkalis, cutting oils, petrol and gasoline
Length (Metric) 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt