missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC3 Antibody (rMUC3/1154), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18339875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18339875 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18339875 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314126AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC3 Monoclonal antibody specifically detects MUC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MUC3
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rMUC3/1154
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias MUC-3A, mucin 3, intestinal, mucin 3A, cell surface associated, mucin 3A, intestinal, mucin-3A
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human MUC3A protein (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4584
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.