missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC2 Antibody (CL9148) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21168APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| MUC2 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02817, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction | |
| 4583 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9148 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto