missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC1 Antibody (OTI2E3), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18421813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18421813 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18421813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272826DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MUC1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone OTI2E3
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Host Species Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human MUC-1 (NP_001018016) produced in HEK293T cells.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Inflammation, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4582
Target Species Human, Canine, Monkey
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.