missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTUS2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Product Code. 18412663 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412663 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412663 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177130FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MTUS2 Polyclonal antibody specifically detects MTUS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MTUS2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cardiac zipper protein, CAZIPTracking protein of 150 kDa, KIAA0774+TIP of 150 kDa, microtubule associated tumor suppressor candidate 2, Microtubule plus-end tracking protein TIP150, TIP150microtubule-associated tumor suppressor candidate 2
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CAZIP. The immunogen is located within amino acids 1300 - 1350 of CAZIP. Amino Acid Squence: YVEKETQEKKRLSRTNEE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23281
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.