missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mtRNA polymerase Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Product Code. 18335926 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18335926 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18335926 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318334AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

mtRNA polymerase Polyclonal antibody specifically detects mtRNA polymerase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen mtRNA polymerase
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias APOLMTEC 2.7.7.6, DNA-directed RNA polymerase, mitochondrial, h-mtRPOL, MTRNAP, MTRPOL, polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed)
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 11 amino acids near the carboxyl terminus of human mtRNA polymerase. The immunogen is located within the last 50 amino acids of mtRNA polymerase.
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5442
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.