missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MTMR15 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18347868 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18347868 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18347868 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00022909B01P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

MTMR15 Polyclonal antibody specifically detects MTMR15 in Amphibian,Human samples. It is validated for Western Blot,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MTMR15
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulation PBS (pH 7.4)
Gene Accession No. AAH47882.1
Gene Alias DKFZp451H236, EC 3.1.21.-, EC 3.1.4.1, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1DKFZp686K16147, fanconi anemia associated nuclease 1, fanconi-associated nuclease 1, KIAA1018coiled-coil domain-containing protein MTMR15, MTMR15, myotubularin related protein 15, Myotubularin-related protein 15
Host Species Mouse
Immunogen MTMR15 (AAH47882.1, 1 a.a. - 533 a.a.) full-length human protein. MSEGKPPDKKKRPRRSLSISKNKKKASNSIISCFNNAPPAKLACPVCSKMVPRYDLNRHLDEMCANNDFVQVDPGQVGLINSNVSMVDLTSVTLEDVTPKKSPPPKTNLTPGQSDSAKREVKQKISPYFKSNDVVCKNQDELRNRSVKVICLGSLASKLSRKYVKAKKSIDKDEEFAGSSPQSSKSTVVKSLIDNSSEIEDEDQILENSSQKENVFKCDSLKEECIPEHMVRESKIMEAESQKATRECEKSALTPGFSDNAIMLFSPDFTLRNTLKSTSEDSLVKQECIKEVVEKREACHCEEVKMTVASEAKIQLSDSEAKSHSSADDASAWSNIQEAPLQDDSCLNNDIPHSIPLEQGSSCNGPGQTTGHPYYLRSFLVVLKTVLENEDDMLLFDEQEKGIVTKFYQLSATGQKLYVRLFQRKLSWIKMTKLEYEEIALDLTPVIEELTNAGFLQTESELQELSEVLELLSAPELKSLAKTFHLVNPNGQKQQLVDAFLKLAKQRSVCTWGKNKPGIGAVILKRFCWLLLQ
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 22909
Target Species Amphibian, Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.