missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MT1A, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00004489-B01P.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MDPNCSCATGGSCTCTGSCKCKECKCNSCKKSCCSCCPMSCAKCAQGCICKGASEKCSCCASpécification
| MT1A | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| DQ895773.2 | |
| MT1A | |
| MT1A (ABM86699.1, 1 a.a. ∼ 61 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 4489 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| metallothionein 1A | |
| MGC32848/MT1/MT1S/MTC | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu