missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MS436, MedChemExpress
Description
MS436 is a new class of bromodomain inhibitor, exhibits potent affinity of an estimated Ki=30-50 nM for the BRD4 BrD1 and a 10-fold selectivity over the BrD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | MS436 |
| CAS | 1395084-25-9 |
| Color | Reddish Brown |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H17N5O3S |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 25.5 mg/mL (66.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC(C)=C(O)C=C2N)C=C1)(NC3=NC=CC=C3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.42 |
| Formula Weight | 383.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?