Learn More
Tocris Bioscience™ MS049 oxalate salt
Potent and selective PRMT4 and PRMT6 inhibitor
Especificaciones
| Chemical Name or Material | N-Methyl-4-(phenylmethoxy)-1-piperidineethanamine oxalate salt |
|---|
Descripción
Potent and selective PRMT4 and PRMT6 inhibitor (IC50 values are 44 and 63 nM, respectively). Reduces Med12me2a and H3R2me2a levels in HEK293 cells in vitro.To request the negative control for MS049, please fill out the MS049N request form on the SGC website.
Especificaciones
| N-Methyl-4-(phenylmethoxy)-1-piperidineethanamine oxalate salt |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.