missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRTO4 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18338962 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18338962 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18338962 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP300348JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MRTO4 Polyclonal specifically detects MRTO4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen MRTO4
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C1orf33, chromosome 1 open reading frame 33, dJ657E11.4, mRNA turnover 4 homolog (S. cerevisiae), mRNA turnover protein 4 homolog, MRT4, mRNA turnover 4, homolog, MRT4, mRNA turnover 4, homolog (S. cerevisiae), MRT460S acidic ribosomal protein PO
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MRTO4 (Q9UKD2; Met1-Asp239).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51154
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.