missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS35 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18420161 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18420161 25 μL 25µL
18291206 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18420161 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18278625ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPS35 Polyclonal specifically detects MRPS35 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MRPS35
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias 28S ribosomal protein S28, mitochondrial, DKFZp762P093, MDS023,28S ribosomal protein S35, mitochondrial, MGC104278, mitochondrial ribosomal protein S28, mitochondrial ribosomal protein S35, MRP-S28, MRPS28S35mt, MRP-S35, S28mt
Gene Symbols MRPS35
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DMEEYIWENSSSERNILETLLQMKAAEKNMEINKEELLGTKEIEEYKKSVVSLKNEEENENSISQYKESVK
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 60488
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.