missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS27 Antibody (OTI1A2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18432883 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18432883 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18432883 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP272784MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MRPS27 Monoclonal antibody specifically detects MRPS27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen MRPS27
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone OTI1A2
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ21764, KIAA0264FLJ23348, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S27, MRP-S27
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 151-414 of human MRPS27 (NP_055899) produced in E.coli.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 23107
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.