missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRPS15 Antibody (OTI5F5) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30689459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30689459 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30689459 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344911PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MRPS15 Monoclonal antibody specifically detects MRPS15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MRPS15
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5F5
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias FLJ11564,28S ribosomal protein S15, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S15, MPR-S15, MRP-S15, RPMS15, S15mt
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human MRPS15(NP_112570) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64960
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.