missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRP6 Antibody (5D8), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18341248 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18341248 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18341248 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00000368M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MRP6 Monoclonal antibody specifically detects MRP6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen MRP6
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 5D8
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_001162
Gene Alias Anthracycline resistance-associated protein, ARAPXE, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6, EST349056, MLP1ABC34, MOATE, MOAT-E, MRP6ATP-binding cassette sub-family C member 6, multidrug resistance-associated protein 6, Multi-specific organic anion transporter E, pseudoxanthoma elasticum, PXE1, URG7
Host Species Mouse
Immunogen ABCC6 (NP_001162, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. IAEMGSYQELLQRKGALVCLLDQARQPGDRGEGETEPGTSTKDPRGTSAGRRPELRRERSIKSVPEKDRTTSEAQTEVPLDDPDRAGWPAGKDSIQYGRV
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 368
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.