missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRFAP1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Product Code. 30763450 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30763450 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30763450 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP347052MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MRFAP1 Polyclonal antibody specifically detects MRFAP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MRFAP1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Mof4 family associated protein 1, Morf4 family associated protein 1, PAM14MORF4 family-associated protein 1, PGR1protein associated with MRG, 14 kDa, Protein associated with MRG of 14 kDa, Protein PGR1, T-cell activation protein
Host Species Rabbit
Immunogen Mof4 family associated protein 1. (Uniprot# Q9Y605)
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 93621
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.