missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mpp8 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18424883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18424883 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18424883 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171809JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

mpp8 Polyclonal antibody specifically detects mpp8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen mpp8
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ35237, HSMPP8, M-phase phosphoprotein 8, M-phase phosphoprotein, mpp, M-phase phosphoprotein, mpp8, MPP8, TWA3, Two hybrid-associated protein 3 with RanBPM
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 200 and 250 of human M-phase Phosphoprotein 8 using the numbering given in entry NP_059990.2 (GeneID 54737).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54737
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.