missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
A source of protein used in preparing animal research diets.
Spécification
Spécification
| Product Type | Animal Diet |
| Components | Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein |
| Format | Powder |
| For Use With (Application) | Soy Protein isolated used in preparing animal research diets |
| Quantity | 2.26 kg |
| Storage Requirements | 15°C to 30°C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?