missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, Powder

Code produit 11490315 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 x 10 L
1 x 50 L
Conditionnement:
10 L
50 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11490315 1 x 50 L 50 L
11480315 1 x 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490315 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091060124
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

General purpose enriched media with extensive applications for a vast range of mammalian cells including human myeloma, mouse hybridoma, human leukocytes, and B and T lymphocytes

Spécification

Product Type RPMI 1640 Medium
Without Additives No Sodium Bicarbonate
Quantity 1 x 50 L
pH 7.5 to 8.5
Content And Storage 4°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.