missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moxifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16474067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16474067

Brand: Medchem Express HY66011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Moxifloxacin Hydrochloride (BAY 12-8039) is an oral 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.

Moxifloxacin Hydrochloride (BAY 12-8039) is an oral 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.

Specifications

Chemical Name or Material Moxifloxacin Hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 186826-86-8
Color Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H25ClFN3O4
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY 12-8039
Solubility Information DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.79 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (38.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N(C4)C[C@]5([H])[C@@]4([H])CCCN5)=C3OC)C1=O)O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 437.89
Formula Weight 437.89
Percent Purity 99.51%
Grade Research
Show More Show Less

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt