Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-20 R beta (NP_001028715) VersaClone cDNA
Description
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
Spécification
Spécification
| Gene | IL-20 R beta/FNDC6 |
| Accession Number | NP_001028715 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.268 |
| Insert Type | 940bp |
| Gene ID (Entrez) | 53833 |
| Gene Alias | FNDC6, DIRS1, FNDC6, IL20R beta, IL-20R2, IL-20Rb, IL20RB, IL20RB interleukin 20 receptor beta, MGC34923 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.