Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Brand:  Invitrogen™ SA119254
Product Code. 11555020
  • £169.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody reacts with lambda light chains (22.5 kDa) of human immunoglobulin.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spécification
Human Lambda Light Chain
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Lambda light chains of human immunoglobulin.
100 μg
Secondary
4°C, do not freeze
Liquid
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Rs4
Unconjugated
Mouse
Sequential chromatography
RUO
Human
Secondary Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis