missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HECTD1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HECTD1.
Brand: Abnova H00025831-A01.50uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: DVDPDTLLEWLQMGQGDERDMQLIALEQLCMLLLMSDNVDRCFETCPPRTFLPALCKIFLDESAPDNVLEVTARAITYYLDVSAECTRRIVGVDGAIKALCNRLVVVESpezifikation
| HECTD1 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HECTD1. | |
| HECTD1 | |
| FLJ38315/KIAA1131 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antisera |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_015382 | |
| HECTD1 | |
| HECTD1 (NP_056197, 3 a.a. ∽ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 25831 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur