missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse ADAM2 (NP_033748.2) VersaClone cDNA
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
Especificaciones
Especificaciones
| Gene | ADAM2 |
| Accession Number | NP_033748.2 |
| Gene ID (Entrez) | 2515 |
| Gene Alias | ADAM metallopeptidase domain 2, Cancer/testis antigen 15, CRYN2, CT15, CT15ADAM 2, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2, EC 3.4.24, fertilin beta, Fertilin subunit beta, FTNBCRYN1, PH30, PH-30, PH-30 b, PH30-beta, PH30PH30-beta |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido