missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Montelukast sodium, MedChemExpress

Product Code. 16461807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16461807

Brand: Medchem Express HY13315

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Montelukast sodium (MK0476) is a potent, selective and orally active antagonist of cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1).

Montelukast sodium can be used for the reseach of asthma and liver injury. Montelukast sodium also has an antioxidant effect in intestinal ischemia-reperfusion injury, and could reduce cardiac damage. Montelukast sodium decreases eosinophil infiltration into the asthmatic airways. Montelukast sodium can also be used for COVID-19 research.

Specifications

Chemical Name or Material Montelukast sodium
Physical Form Solid
CAS 151767-02-1
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C35H35ClNNaO3S
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK0476
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (82.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)C=CC(/C=C/C3=CC([C@H](SCC4(CC(O[Na])=O)CC4)CCC5=CC=CC=C5C(C)(O)C)=CC=C3)=N2
Molecular Weight (g/mol) 608.17
Formula Weight 608.17
Percent Purity 98.62%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado