missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monomethyl Suberate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Monomethyl Suberate |
| CAS | 3946-32-5 |
| Molecular Formula | C9H16O4 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Octanedioic Acid, Monomethyl Ester, Suberic Acid Methyl Ester, Suberic Acid, Monomethyl Ester, 8-Methoxy-8-oxooctanoic Acid, Methyl 1,8-Octanedionate, Methyl 7-Carboxyheptanoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 8-methoxy-8-oxooctanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight | 188.1049 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?