missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Monkeypox Virus A35 |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 0017 |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?